Vill du logga in igen?
Leak diverter for roofs
Leverantör: New Pig
PIG®
A range of different sizes and shapes of leak diverter to protect workers equipment and floors from overhead leaks.
  • Diverter uses a 19 mm drainage hose connection to drain water safely away from your work area
  • Non permeable tarpaulin is vinyl-coated for strength and durability; resists punctures, UV and mildew for long life
  • Heavy-duty grommets for easy installation and tear prevention
  • Flow rate is 12,6 litres/minute when used with a 12 mm ID clear drainage hose
Beställningsinformation: Please order hoses and hanging straps separately.
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Benämning L×B Förp. VWR art.nr Antal
Läckageomledare, för tak, genomskinlig, flamhärdig, slitstark, fastnar inte lätt 760×760 mm 1 121-0168
Leak diverter, clear, 8 grommets 1520×1520 mm 1 NEWPTLS462-CL
Läckageomledare, för tak, genomskinlig, flamhärdig, slitstark, fastnar inte lätt 1520×1520 mm 1 121-0159
Läckageomledare, för tak, genomskinlig, flamhärdig, slitstark, fastnar inte lätt 3050×1520 mm 1 121-0169
Läckageomledare, för tak, genomskinlig, flamhärdig, slitstark, fastnar inte lätt 6100×3050 mm 1 121-0170
Läckageomledare, för tak, genomskinlig, flamhärdig, slitstark, fastnar inte lätt 3660× 3660 mm 1 121-0162
Läckageomledare, för tak, genomskinlig, flamhärdig, slitstark, fastnar inte lätt 4570×4570 mm 1 121-0163
Läckageomledare, för tak, genomskinlig, flamhärdig, slitstark, fastnar inte lätt 6100×6100 mm 1 121-0164
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TILLBEHÖR
Expandera alla / Komprimera alla
Accessories
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Genomskinlig dräneringsslang, längd 3 m 1 121-0172
Genomskinlig dräneringsslang, längd 635 mm 762 cm 121-0171
Gummistroppar för upphängning, längd 355,5 mm 4 121-0165
Gummistroppar för upphängning, längd 482,5 mm 4 121-0166
Gummistroppar för upphängning, längd 609,5 mm 4 121-0167
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal