Vill du logga in igen?
Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid ≥98%
Leverantör: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 913835-69-5
Molecular Formula: C8H8B2O5
Formula Weight: 205.77
Melting Point: 293-295°
MDL No.: MFCD08436058
Formel: C₈H₈B₂O₅
MDL Number: MFCD08436058
CAS nummer: 913835-69-5
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Förp. VWR art.nr Antal
250 mg H53025.MD
Expandera alla / Komprimera alla
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Smältpunkt 293-295°
Formula weight 205.77
CAS-nr 913835-69-5
Purity 98%
Molekylformel C8H8B2O5
MDL No. MFCD08436058
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal