Vill du logga in igen?
2-Thiazolecarboxaldehyde, 98%
Leverantör: Acros Organics
Varning
Formel: C₄H₃NOS
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 10200-59-6
Specifikation testresultat
Appearance Clear yellow to orange-red to brown Liquid
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Förpackningstyp Förp. VWR art.nr Antal
Glass bottle 1 g ACRO377680010
Glass bottle 5 g ACRO377680050
Expandera alla / Komprimera alla
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Densitet 1.288
Flampunkt 68°C
Boiling point 76°C - 78°C (24mmHg)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal