Vill du logga in igen?
Thiazole-2-carbaldehyde
Leverantör: Molekula
Formel: C₄H₃NOS
MDL Number: MFCD00142924
CAS nummer: 10200-59-6
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Förp. VWR art.nr Antal
1 g MOLEM61324267
Expandera alla / Komprimera alla
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal