Vill du logga in igen?
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide ≥98%
Leverantör: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 7170-76-5
Molecular Formula: C5H8N2S.HBr
Formula Weight: 209.11
Melting Point: 287-293°
Beilstein Reference: 3690705
  Formel: C₅H₉BrN₂S
CAS nummer: 7170-76-5
EINECS: 230-523-1
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Förp. VWR art.nr Antal
25 g B20803.14
5 g B20803.06
Expandera alla / Komprimera alla
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Smältpunkt 287-293°
Formula Weight 209.11
CAS-nr 7170-76-5
Renhet 98%
Molekylformel C5H8N2S.HBr
MDL No. MFCD00035212
Beilstein Reference 3690705
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal