Vill du logga in igen?
Progesterone, 98%
Leverantör: Acros Organics
  Formel: C₂₁H₃₀O₂
MDL Number: MFCD00003658
CAS nummer: 57-83-0
Specifikation testresultat
Appearance White to off-white Crystalline powder
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Förpackningstyp Förp. VWR art.nr Antal
Glass bottle 25 g ACRO225650250
Glass bottle 100 g ACRO225651000
Glass bottle 5 g ACRO225650050
Expandera alla / Komprimera alla
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Smältpunkt 126°C - 131°C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal