trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
A10952.06EA 2625 SEK
A10952.06
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Smältpunkt: 35…38 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085100
CAS nummer: 42139-37-7